Glin ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11372.FI
11372.GH
11372.HP
11372.FIEA
769
PLN
11372.FI
11372.GH
11372.HP
Glin ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Glin
Purity: 99.998%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |