Glin 99+% (metals basis), drut, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11064.G6
11064.H2
11064.H7
11064.G6EA
311
PLN
11064.G6
11064.H2
11064.H7
Glin 99+% (metals basis), drut, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Glin
Purity: 99+%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |