Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10747.G5
10747.G9
10747.H4
10747.H8
10747.G5EA
608
PLN
10747.G5
10747.G9
10747.H4
10747.H8
Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Glin
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |