Glin ≥99.9% (metals basis), granulki 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10093.30
10093.A1
10093.A7
10093.30EA
468
PLN
10093.30
10093.A1
10093.A7
Glin ≥99.9% (metals basis), granulki 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Glin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-90-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |