Glin ≥99.5% (metals basis), bryłki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10092.30
10092.A1
10092.A7
10092.30EA
435
PLN
10092.30
10092.A1
10092.A7
Glin ≥99.5% (metals basis), bryłki
Glin
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈17g/lump
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |