Glin ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00632.36
00632.A3
00632.36EA
534
PLN
00632.36
00632.A3
Glin ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Glin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-90-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |