Glin ≥99.9995% (metals basis), folia 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00004.KF
00004.KI
00004.KFEA
676
PLN
00004.KF
00004.KI
Glin ≥99.9995% (metals basis), folia 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Glin
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.2g/50x125mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |