Drukuj
Magnez 99,5 purum, turnings Grignard, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
63035-1KG-F 63035-250G-F
SIAL63035-1KG-FEA 448 PLN
SIAL63035-1KG-F SIAL63035-250G-F
Magnez 99,5 purum, turnings Grignard, Sigma-Aldrich®
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Klasyfikacja Merck : 13,05675