Drukuj
Magnez, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 215 PLN
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnez, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid