Magnez ≥99%, wióry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08120.22
L08120.36
L08120.0E
L08120.22EA
189
PLN
L08120.22
L08120.36
L08120.0E
Magnez ≥99%, wióry
Magnez
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-95-4
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temp. Wrzenia: 1091 °C Temp. topnienia: 650 °C Gęstość: 1,738 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |