Drukuj
Magnez 99,98 Metals basis, turnings -4 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
36193.18 36193.30
36193.18EA 347 PLN
36193.18 36193.30
Magnez 99,98 Metals basis, turnings -4 mesh
Magnez
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675