Magnez 99,8 Metals basis, turnings
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10235.22
10235.36
10235.22EA
470
PLN
10235.22
10235.36
Magnez 99,8 Metals basis, turnings
Magnez
Purity: 99.8%
Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05675 |