Magnez ≥99.8% (metals basis), wióry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
467
PLN
10232.22
10232.36
10232.A4
Magnez ≥99.8% (metals basis), wióry
Magnez
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |