Magnez 99.9+% (trace metals basis), wióry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
191080025
191085000
191080100
ACRO191080025EA
884
PLN
ACRO191080025
ACRO191085000
ACRO191080100
Magnez 99.9+% (trace metals basis), wióry
Magnez
Formuła:
Mg Temp. topnienia: 651 °C Temp. Zapłonu: 500 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Silver white Turnings |
Assay | ≥99.90 % |
Total trace metal impurities | ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn) |