Drukuj
Magnez 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 187 PLN
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnez 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1418
ADR: 4.3 (4.2) II
Klasyfikacja Merck : 13,05675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %