Magnez 99,6 Metals basis exCa, powder -100+200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36194.18
36194.30
36194.18EA
508
PLN
36194.18
36194.30
Magnez 99,6 Metals basis exCa, powder -100+200 mesh
Magnez
Purity: 99.6%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: Ca typically 0.1-1%
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Gęstość: 1.74 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1418 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 13,05675 |