Magnez 99,8, powder -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
10233.09EA
579
PLN
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
Magnez 99,8, powder -325 mesh
Magnez
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1418 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 13,05675 |