Magnez ≥99.8% (metals basis), proszek -20+100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00869.30
00869.A1
00869.30EA
585
PLN
00869.30
00869.A1
Magnez ≥99.8% (metals basis), proszek -20+100 mesh
Magnez
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver grey
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temp. Wrzenia: 1107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 651 °C Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 500 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1418 ADR: 4.3,II |