Drukuj
Magnez, granules, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ100
254126-2KG 254126-500G
SIAL254126-2KGEA 1850 PLN
SIAL254126-2KG SIAL254126-500G
Magnez, granules, Sigma-Aldrich®
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675