Drukuj
Magnez 99,9 Metals basis, rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 329 PLN
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnez 99,9 Metals basis, rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnez
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675