Magnez ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43299.30
43299.09
43299.18
43299.30EA
9510
PLN
43299.30
43299.09
43299.18
Magnez ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnez
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.7g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temp. Wrzenia: 1107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 651 °C Gęstość: 1,74 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,05675 |