Magnez 99,95 Metals basis, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43298.09
43298.30
43298.18
43298.09EA
649
PLN
43298.09
43298.30
43298.18
Magnez 99,95 Metals basis, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnez
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.35g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05675 |