Magnez ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43202.FF
43202.FI
43202.FFEA
1630
PLN
43202.FF
43202.FI
Magnez ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Magnez
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Formuła:
Mg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |