Magnez 99,9 Metals basis, foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40604.FF
40604.FI
40604.GH
40604.FFEA
1740
PLN
40604.FF
40604.FI
40604.GH
Magnez 99,9 Metals basis, foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Magnez
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05675 |