Magnez ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.125 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40602.FF
40602.FI
40602.FFEA
2030
PLN
40602.FF
40602.FI
Magnez ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.125 mm (0.005 in)
Magnez
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |