Magnez, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12811.15
12811.A0
12811.14
12811.51
12811.15EA
0
PLN
12811.15
12811.A0
12811.14
12811.51
Magnez, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Magnez
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.78g/m
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1,III |