Magnez 99,8 Metals basis, rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
10231.KGEA
571
PLN
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
Magnez 99,8 Metals basis, rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnez
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈450g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formuła:
Mg MW: 24.3 g/mol Temp. Wrzenia: 1107 Temp. topnienia: 651 Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085308 Numer CAS: 7439-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6 Jednostka: 1869 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05675 |