Drukuj
Magnez 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 907 PLN
00870.36 00870.A1 00870.A3
Magnez 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Magnez
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675