Drukuj
Magnez 99+%, ribbon
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
413380250 413381000
ACRO413380250EA 317 PLN
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnez 99+%, ribbon
Magnez
Formuła: Mg
Temp. Wrzenia: 1107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 651 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 500 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm