Drukuj
Bar, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
474711-25G 474711-5G
SIAL474711-25GEA 12390 PLN
SIAL474711-25G SIAL474711-5G
Bar, Sigma-Aldrich®
Bar
Formuła: Ba
Temp. Wrzenia: 1640 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 725 °C
Gęstość: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134031
Numer CAS: 7440-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-149-1
Jednostka: 1400
ADR: 4.3,II
Klasyfikacja Merck : 12,00991