Drukuj
Lit, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
444456-10G 444456-50G
SIAL444456-10GEA 244 PLN
SIAL444456-10G SIAL444456-50G
Lit, Sigma-Aldrich®
Lit
Formuła: Li
Temp. Wrzenia: 1317 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 179 °C
Gęstość: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134051
Numer CAS: 7439-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5
Jednostka: 1415
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,05542