Drukuj
Lit, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
265969-250G 265969-50G
SIAL265969-250GEA 3390 PLN
SIAL265969-250G SIAL265969-50G
Lit, Sigma-Aldrich®
Lit
Formuła: Li
MW: 6.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 1317
Temp. topnienia: 179
Gęstość: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134051
Numer CAS: 7439-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5
Jednostka: 1415
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,05542