Drukuj
Cez ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 1170 PLN
43005.03 43005.06 43005.18
Cez ≥99.8% (metals basis)
Cez
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formuła: Cs
Temp. Wrzenia: 705 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134037
Numer CAS: 7440-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-155-4
Jednostka: 1407
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 12,02051