Drukuj
Glin 90 Stabilised, powder_fine, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum
Stabilizacja: ∼ 2% fat
MQ200
1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 358 PLN
1.01056.0250 1.01056.1000
Glin 90 Stabilised, powder_fine, Supelco®
Glin
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2467 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2.70 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Jednostka: 1396
ADR: 4.3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00321
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test