tlenek ceru (IV) 20% in water, colloidal dispersion
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40125.22
40125.36
40125.A3
40125.22EA
323
PLN
40125.22
40125.36
40125.A3
tlenek ceru (IV) 20% in water, colloidal dispersion
tlenek ceru (IV)
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid
Density: 1.22
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Formuła:
CeO₂ Gęstość: 1,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010933 Numer CAS: 1306-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4 |