Drukuj
Mikrowirówki, 5425/5425 R (z oznaczeniem IVD)
Dostawca: EPPENDORF
5405000.212 5405000.611 5406000.011 5406000.216 5406000.410 5406000.615
521-2469EA 13770 PLN
521-2469 521-2477 521-3349 521-3353 521-3357 521-3361
Mikrowirówki, 5425/5425 R (z oznaczeniem IVD)
Wirówki Mikrowirówki
Ta wirówka chłodzona powietrzem obejmuje wiele bardzo częstych zastosowań. Koncentrując się na standardowych zastosowaniach, jest niezbędnym elementem wyposażenia nowoczesnych laboratoriów, zapewniającym optymalną separację. Idealny dla użytkowników wymagających dużej przepustowości, oczekujących najwyższego poziomu ergonomicznego, komfortu oraz dużej elastyczności dzięki 6 opcjom rotora.
  • Technologia QuickLock® do ergonomicznego blokowania pokrywy wirnika
  • Konstrukcja OptiBowl® zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy wirnika
  • Miękkie w dotyku zamknięcie z jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
  • Zwiększone funkcje oprogramowania (10 ramp przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programu, krótka funkcja bez ciągłego naciskania klawisza)
  • Niski poziom hałasu (< 51 db) dla cichego środowiska pracy
  • Dostępny jako wersja z pokrętłem do szybkiego wyboru parametrów lub wersja z klawiaturą do łatwego czyszczenia
Wirówka 5425/5425 R jest do oddzielania mieszanin substancji ciekłych o różnych gęstościach, w szczególności do przetwarzania i analizy próbek z ludzkiego ciała w in-vitro aplikacje diagnostyczne, aby zapewnić, że in-vitro Urządzenie diagnostyczne może być używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez rotora lub z rotorem aerozolowo-szczelnym 24 × 1,5 / 2,0 FA-24x2.