Drukuj
VWR®, cyfrowy podgrzewacz suchego bloku z podgrzewaną pokrywą
Dostawca: VWR
VWR®
460-0353EA 7250 PLN
460-0353
VWR®, cyfrowy podgrzewacz suchego bloku z podgrzewaną pokrywą
Bloki grzewcze Bloki grzejne, cyfrowe
Wielofunkcyjny, o wysokiej mocy i stałej temperaturze cyfrowy grzejnik blokowy VWR®, który jest ekonomiczny, wszechstronny i kompaktowy. Ten cyfrowy model z podgrzewaną pokrywą zapewnia powtarzalne wyniki, wyjątkową jednolitość temperatury i jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań. Tryb kalibracji temperatury pozwala użytkownikowi na skalibrowanie urządzenia do urządzenia z zewnętrzną temperaturą. W trybie czasowym alarm będzie emitowany, gdy czas osiągnie zero, a urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę.
  • Zwarta konstrukcja o małej powierzchni
  • Zakres temperatury od otoczenia +5 do 100 ° C
  • Lampka ostrzegawcza gorącego symbolu świeci się, gdy temperatura przekracza 40 ° C
  • Przystosowane wymienne modułowe wymienniki ciepła VWR® do probówek od 0,2 ml do 50 ml probówek wirówkowych
  • Można stosować w temperaturze od 18 do 33 ° C, przy wilgotności względnej od 20% do 80%, bez kondensacji
  • Podgrzewana pokrywa pomaga regulować temperaturę i zmniejszać kondensację na pokrywkach próbek
Ta wielozadaniowa jednostka jest idealna do izotermicznej inkubacji i aktywacji kultur, reakcji enzymatycznych, testów immunologicznych, białek denaturujących, zastosowań DNA, ELISA, temperatur topnienia / wrzenia i wielu innych procedur laboratoryjnych.
Kontrola mikroprocesorowa: PID Mikroprocesorowa regulacja temperatury, z opcjonalną sondą zewnętrzną RTD, zapewnia stabilność temperaturową na tak niskim poziomie, jak ± 0,1 ° C, przy jednorodności temperatury tak niskiej jak ± 0,1 ° C. Próbki są podgrzewane do temperatury szybko i dokładnie, czas nagrzewania do 100 ° C wynosi 50 minut. Temperatura jest regulowana w skokach co 0,1 ° C.
Wyświetlacz LED: Sterowanie panelem dotykowym z czytelnymi, niezależnymi wyświetlaczami LED dla temperatury i czasu. Pokazuje ustawione temperatury i rzeczywistą temperaturę. Zegar wyświetla upłynięty czas lub, po zaprogramowaniu na limit zdefiniowany przez użytkownika, wyłączy jednostkę, gdy czas osiągnie zero.
Jednostki mieszczą oddzielne wymienne modułowe bloki grzewcze, które mieszczą różne pojemniki na próbki, takie jak mikroprobówki, probówki wirówkowe, fiolki, mikropłytki i paski lub probówki do PCR. Bloki zawierają studzienkę termometru i cechują się bliskim kontaktem probówki i bloku dla maksymalnego zatrzymania ciepła. Suszarka z suchym blokiem zawiera wbudowany uchwyt pręta podtrzymującego do montażu zestawu sond.
Certyfikaty: Wymienione TUV, Zgodny z RoHS.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez bloczków grzewczych, należy zamawiać je osobno. Opcjonalny zestaw zewnętrznego czujnika temperatury monitoruje rzeczywistą temperaturę bloku lub próbki.
Uwaga: Aby uniknąć możliwego zagrożenia elektrycznego, nie napełniaj zgłębienia na bloki ani otworów w blokach wodą lub innymi płynami. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie jako sucha kąpiel / inkubator.
* RT = Ambient