Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5702 / 5702 R / 5702 RH (oznaczone IVD)
Dostawca: EPPENDORF
5702000.320 5702000.010 5703000.010 5703000.320 5703000.425 5704000.010 5702000.515
521-2405EA 18990 PLN
521-2405 EPPE5702000.010 EPPE5703000.010 EPPE5703000.320 EPPE5703000.425 EPPE5704000.010 EPPE5702000.515
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5702 / 5702 R / 5702 RH (oznaczone IVD)
Wirówki Wirówki nastołowe
Seria wirówek 5702 jest idealna do badań medycznych, klinicznych i biotechnologicznych.
  • User friendly control panel with a small number of clearly labelled function keys and easy to read LCD display
  • Speed can be set from 100 min⁻¹ to a maximum of 4400 min⁻¹
  • Automatic, motorised lid locking
  • Slow startup and braking through the SOFT function
  • Stainless steel rotor chamber (rust-proof)
  • FastTemp function for fast precooling (5702 R/RH)
  • Active heating guarantees high temperature accuracy during the entire centrifugation cycle (only 5702 RH)
Wirówka z grzaniem i chłodzeniem 5702 RH umożliwia wirowanie w warunkach biologicznych, aby poprawić żywotność komórek, dla dokładniejszych wyników w dalszych zastosowaniach (na przykład w hodowli komórkowej).
Dostępne są różne opcje wirnika, aby pomieścić dowolny typ probówki Wirniki, pojemniki i pokrywy można sterylizować w autoklawie. Wirówki mają silniki indukcyjne i programator, który można ustawić na maksymalnie 90 minut lub w trybie ciągłym.