Drukuj
Chloran(I) sodu solution 5% (w/w), Technical Grade
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Podchloryn sodu
APPC212297.1211EA 163 PLN
APPC212297.1211 APPC212297.1214
Chloran(I) sodu solution 5% (w/w), Technical Grade
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Jednostka: 1791
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)