Drukuj
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) in saturated aqueous solution, pH 5.2 ready-to-use
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J62336.AE J62336.AN
J62336.AEEA 1050 PLN
J62336.AE J62336.AN
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) in saturated aqueous solution, pH 5.2 ready-to-use
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
Gęstość: 1,28
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133763
Numer CAS: 136112-00-0
Jednostka: 2922
ADR: 8,II