Drukuj
Mikrowirówki wysokoobrotowe, uniwersalne, 5430 / 5430 R (GLP)
Dostawca: EPPENDORF
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 42000 PLN
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Mikrowirówki wysokoobrotowe, uniwersalne, 5430 / 5430 R (GLP)
Wirówki Mikrowirówki
These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one instrument.
  • Może być wyposażony w 12 różnych wirników dla wielu zastosowań (mikroprobówek, pasków PCR, krioprobówek, probówek stożkowych, płytek PCR, mikropłytek deep well)
  • Możliwość zapamiętania maks. 50 programów z nazwami, 5 przycisków do łatwego i szybkiego dostępu do programów
  • Obsługa w wielojęzykowym menu (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)
  • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem