Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 156 PLN
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Wodorotlenek sodu
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.021 g/cm³
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5