Drukuj
Końcówki do pipet z filtrem, AdvanTip
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
11003-26 68009-13 68009-23
HAMI11003-26EA 940 PLN
HAMI11003-26 HAMI68009-13 HAMI68009-23
Końcówki do pipet z filtrem, AdvanTip
Końcówki do pipet
Precyzyjne końcówki pipet AdvanTip ™ z hydrofobowym filtrem PE są idealne do rutynowych, wysokowydajnych prac. Idealny do PCR, amplifikacji DNA i sekwencjonowania.
  • Wykonane z chemicznie odpornego, dziewiczego PP, zapewniającego doskonałą przejrzystość i gładkie powierzchnie
  • Certyfikowany wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
  • Końcówki dotyczące niskiej retencji (tylko niektóre końcówki): Ścianki pozwalają na maksymalny odzysk próbki;idealny do ilościowej PCR, wartościowych próbek i odczynników
  • Uniwersalne dopasowanie, może być używane z pipetami Hamilton SoftGrip ™