Drukuj
VWR®, Fartuchy laboratoryjne, Howie
Dostawca: VWR Collection
113-8743EA 172 PLN
113-8743 113-8749 113-8748 113-8744 113-8745 113-8746 113-8747 113-8757 113-8755
VWR®, Fartuchy laboratoryjne, Howie
Odzież robocza
Fartuchy laboratoryjne są wykonane z 65% poliestru i 35% bawełny.
  • Postawiony kołnierz z zapięciem na zatrzask
  • Dwie kieszenie dolne i jedna kieszeń na piersi z wbudowaną kieszenią na długopis
  • Długie rękawy z dzianinowymi mankietami
  • Zapinane na zatrzaski z sześcioma stalowymi przyciskami
  • Tkanina jest odporna na wodę i brud
  • Proste cięcie
Waga: 245 g/m²
Certyfikaty: OEKO-Tex® Standard 100