Drukuj
VWR®, Cryoboxes, Half Size, 136x66,5 mm
Dostawca: VWR Collection
479-7001EA 207 PLN
479-7001 479-7002 479-7003 479-7004 479-7000
VWR®, Cryoboxes, Half Size, 136x66,5 mm
Pudełka Kriopudełka
Tektura falista.
  • Wodoodporna powłoka
  • Możliwość zamrażania do -140 ° C
  • Dostępne z przegródkami lub bez
  • Dostępne w różnych wysokościach i 5 kolorach
Do przechowywania kriofiolek w niskich temperaturach.