Drukuj
Płuczaka do oczu, ręczna, do montażu na stole
Dostawca: Broen Lab
BROE27100098105021EA 2620 PLN
BROE27100098105021
Płuczaka do oczu, ręczna, do montażu na stole
Artykuły pierwszej pomocy Prysznice
Hand shower with two 45° inclined shower heads, for table mounting.
  • With 1,5 m connecting hose
  • Water amount is regulated with built-in FLOWFIX (14 l/min)
  • Control button with built-in check valve
Hose connection: G ½ union nut
Weight: ~0,5 kg
Min. working pressure: 1,5 bar
Certyfikaty: EN 15154-2, ANSI Z358.1.