Drukuj
Paski 12 probówek PCR z odłączanymi paskami zakrętek, BRAND
Dostawca: Brand
781280 781290
BRND781280EA 858 PLN
BRND781280 BRND781290
Paski 12 probówek PCR z odłączanymi paskami zakrętek, BRAND
Probówki Probówki do PCR
PP, translucent.
  • DNase, DNA and RNase-free
Separate domed lids, available in strips of 12, ensure a secure seal.
Certyfikaty: DIN EN 285