Drukuj
Pipety z podziałką, BLAUBRAND®, typ 1, klasa AS, dostawa częściowa (certyfikat indywidualny)
Dostawca: Brand
927722 927725 927727 927729 927731
BRND927722EA 171 PLN
BRND927722 BRND927725 BRND927727 BRND927729 BRND927731
Pipety z podziałką, BLAUBRAND®, typ 1, klasa AS, dostawa częściowa (certyfikat indywidualny)
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex); type 1: Zero on top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Individual certificate
  • Only pipettes marked (*) are suitable for cotton plugs
Length: 360 mm ±10 mm except for 25 ml pipettes: 450 mm ±10 mm.
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. DE-M marking.