Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, bursztynowe, z gwintem GLS 80® i zakrętką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1160146 1160151 1160150 1160149 1160148 1160147 218666959 218663653
215-2065EA 480 PLN
215-2065 215-2070 215-2069 215-2068 215-2067 215-2066 215-2852 215-2960
Butelki, szeroka szyjka, bursztynowe, z gwintem GLS 80® i zakrętką, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, szkło borokrzemianowe 3,3, bursztynowe, z niebieską zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury
  • Bardzo szerokie otwarcie umożliwia łatwe czyszczenie
  • Minimalna rozszerzalność cieplna zapewniająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I zgodnie z USP, EP i JP
  • Szkło bursztynowe spełnia normy USP 671 i Eur. Ph. 3.2.1. w zakresie ochrony przed promieniowaniem UV
Butle ze szkła oranżowego do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Absorpcja fal krótkich do 500 nm. Niezmienione właściwości szkła DURAN® wewnątrz butelki, gdyż barwiona jest tylko jej zewnątrzna powierzchnia. Okrągła butla, z podziałką i gwintem GLS 80®. Jego specjalna konstrukcja umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie butli. Szyjka o średnicy 80 mm umożliwia wygodne i bezpieczne napełnianie i wyjmowanie proszków, past, granulatów oraz cieczy. Szeroka szyja pozwala na umieszczenie lejków o dużej pojemności oraz umożliwia łatwy dostęp za pomocą łyżeczki lub szpatułki.
Z wydrukowanym kodem referencyjnym (identyfikacja partii).