Drukuj
Kolby Erlenmeyera, jednorazowe, z wentylowaną zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 708 PLN
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Kolby Erlenmeyera, jednorazowe, z wentylowaną zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Kolby Kolby Erlenmeyera
PETG, przeźroczyste z niebieską wentylowaną nakrętką z HDPE, dno płaskie lub z przegrodami.
  • Sterylne jednorazowe kolby redukują ryzyko kontaminacji
  • Tłoczona podziałka
  • Ważność 5 lat, 10⁻⁶ SAL, niepirogenne i niecytotoksyczne
Idealne do hodowli zawiesinowych i z wytrząsaniem, przygotowywania i przechowywania pożywek. Nakrętka HDPE ma membranę PTFE 0,2 µm, która pozwala na sterylną wymianę gazów.
Sposób pakowania: Pakowane indywidualnie dla lepszego przechowywania i użytku.